Merck
383104
Sigma-Aldrich
Potassium hydrogen diiodate
ACS reagent, ≥99.9%
Sinónimos:
Potassium biiodate, Potassium hydrogeniodate
About This Item
Fórmula lineal:
KH(IO3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
389.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
grado
ACS reagent
Ensayo
≥99.9%
99.9-100.1% (iodometric)
99.95-100.05% (acidimetric)
impurezas
≤0.01% insolubles
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
cadena SMILES
[K+].OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O
InChI
1S/2HIO3.K/c2*2-1(3)4;/h2*(H,2,3,4);/q;;+1/p-1
Clave InChI
ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)