34888-M
Acetonitrilo
≥99.9%, for HPLC, for UV, suitable for HPLC
Sinónimos:
ACN, Cianometano, Cianuro de metilo, Nitrilo de etilo
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Acetonitrilo, ≥99.9%
densidad de vapor
1.41 (vs air)
presión de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.9%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
973 °F
lim. expl.
16 %
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤0.0002% free alkali (NH3)
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.02% water
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
residuo de evap.
≤0.0005%
transmitancia
195 nm, ≥65%
200 nm, ≥88%
210 nm, ≥93%
235 nm, ≥99%
índice de refracción
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
densidad
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Mobile phase mixture for the HPLC analysis, to determine the purity of ester content (%FAME).
- Mobile phase for the ultra-performance liquid chromatography (UPLC) analysis of perfluoroalkyl carboxylic and sulfonic compounds.[2]
- Mobile phase for high-performance liquid chromatography (HPLC), enabling the effective separation of TMP (trimethoprim) and SMX (sulfamethoxazole).[3]
- For sample preparation, including extraction, dilution, and dissolutionof compounds prior to analysis.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?