33849
Octanal 2,4-dinitrophenylhydrazone
analytical standard
Sinónimos:
Caprylic aldehyde-2,4-DNPH, Octyl aldehyde-2,4-DNPH
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (HPLC/CHN)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Características
standard type calibration
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
98-101 °C
aplicaciones
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N4O4/c1-2-3-4-5-6-7-10-15-16-13-9-8-12(17(19)20)11-14(13)18(21)22/h8-11,16H,2-7H2,1H3/b15-10+
Clave InChI
HIPWOUSEWCCFDN-XNTDXEJSSA-N
Aplicación
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)