Merck
192457
Sigma-Aldrich
Cyclohexanone 2,4-dinitrophenylhydrazone
≥99%
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 3,742.00
MXP 3,742.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 3,742.00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H10[=NNHC6H3(NO2)2]
Número de CAS:
Peso molecular:
278.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
MXP 3,742.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99%
Formulario
powder or crystals
mp
159-160 °C (lit.)
solubilidad
chloroform: 25 mg/mL, clear, orange
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C2\CCCCC2)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H14N4O4/c17-15(18)10-6-7-11(12(8-10)16(19)20)14-13-9-4-2-1-3-5-9/h6-8,14H,1-5H2
Clave InChI
QLWXZRVOHCYKKK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Useful standard for elemental analysis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)