Merck
29650
Supelco
Cyclooctene
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14
Número de CAS:
Peso molecular:
110.20
Beilstein:
1901031
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
grado
technical
Ensayo
≥90% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.470
bp
32-34 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
0.848 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CCCC=CCC1
InChI
1S/C8H14/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-2H,3-8H2/b2-1-
Clave InChI
URYYVOIYTNXXBN-UPHRSURJSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
24 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)