Merck
29565
Sigma-Aldrich
Cyclononanone
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
C9H16(=O)
Número de CAS:
Peso molecular:
140.22
Beilstein/REAXYS Number:
1280879
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
bp
95-97 °C/18 mmHg (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
density
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCCCCCC1
InChI
1S/C9H16O/c10-9-7-5-3-1-2-4-6-8-9/h1-8H2
InChI key
BAUZLFKYYIVGPM-UHFFFAOYSA-N
Replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)