Merck
C109002
Sigma-Aldrich
Cyclononanone
95%
About This Item
Fórmula lineal:
C9H16(=O)
Número de CAS:
Peso molecular:
140.22
Beilstein:
1280879
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.477 (lit.)
bp
95-97 °C/18 mmHg (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
densidad
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1CCCCCCCC1
InChI
1S/C9H16O/c10-9-7-5-3-1-2-4-6-8-9/h1-8H2
Clave InChI
BAUZLFKYYIVGPM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)