17151
Kanamycin Esculin Azide Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 12 g/L
casein enzymic hydrolysate, 20 g/L
esculin, 1 g/L
ferric ammonium citrate, 0.5 g/L
kanamycin sulfate, 0.02 g/L
sodium azide, 0.15 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium citrate, 1 g/L
yeast extract, 5 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
aplicaciones
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
idoneidad
selective and differential for Enterococcus spp.
selective and differential for Streptococcus spp.
Aplicación
Kanamycin Esculin Azide Agar may be used as a media to obtain predominant lactic acid bacteria associated with fermenting cassava.[1]
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques