06782
(1S,2S)-trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
≥98.0% (TLC)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (TLC)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
Cl.N[C@H]1CCC[C@@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5-;/m0./s1
Clave InChI
ZFSXKSSWYSZPGQ-FHAQVOQBSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)