Merck
04872
Supelco
cis-4,10,13,16-Docosatetraenoic acid methyl ester solution
standard for GC, 5% in ethanol
Sinónimos:
Fame 22:4n-6
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H38O2
Peso molecular:
346.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
standard for GC
Ensayo
≥98.5% (GC)
Formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
5% in ethanol
aplicaciones
food and beverages
Formato
single component solution
grupo funcional
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC\C=C/CCC(=O)OC
InChI
1S/C23H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h7-8,10-11,13-14,19-20H,3-6,9,12,15-18,21-22H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,20-19-
Clave InChI
JXKCBSKPWHNCFL-MUDRAGMJSA-N
Aplicación
cis-4,10,13,16-Docosatetraenoic acid methyl ester (Fame 22:4n-6) may be used as an analytical standard in the following:
  • For the identification of the analyte in golden algae, primate brain white matter, and mouse liver using gas chromatography coupled to ion trap mass spectrometry. The double bonds are determined using acetonitrile chemical ionization tandem mass spectrometry.
  • Lipid extract from New Zealand green-lipped mussels using gas chromatography-chemical ionization mass spectrometry (GC-CIMS/MS).
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
16 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gas chromatography?chemical ionization?mass spectrometric fatty acid analysis of a commercial supercritical carbon dioxide lipid extract from New Zealand green?lipped mussel (Perna canaliculus)
Wolyniak JC, et al.
Lipids, 40(4), 355-360 (2005)
Double bond localization in minor homoallylic fatty acid methyl esters using acetonitrile chemical ionization tandem mass spectrometry
Michaud LA, et al.
Analytical Biochemistry, 307(2), 348-360 (2002)