04102
Ácido fosfórico
puriss., ≥99%
Sinónimos:
Ácido ortofosfórico
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.4 (vs air)
presión de vapor
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
grado
puriss.
Ensayo
≥99%
impurezas
≤0.002% heavy metals (as Pb)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
densidad
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
trazas de catión
Fe: ≤10 mg/kg
cadena SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Clave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... SRC(6714)
Otras notas
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?