Merck
01318
Millipore
Enterococcus faecium Selective Supplement
suitable for microbiology
Seleccione un Tamaño
5 VIALS
MXP 2,722.00
MXP 2,722.00
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 VIALS
MXP 2,722.00
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
MXP 2,722.00
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
Solicitar más información
esterilidad
sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Enterococcus spp.
Enterococcus spp.
Descripción general
Enterococcus faecium Selective Supplement is used for selective isolation and detection of Enterococcus faecium. Aztreonam present in the supplement inhibits gram-negative bacteria, including Pseudomonas aeruginosa. The cephalexin inhibits most gram-positive bacteria but not Enterococcus species. The supplement is also recommended to differentiate Enterococcus faecium from Enterococcus faecalis
Aplicación
Enterococcus faecium Selective Supplement is used for selective isolation and detection of Enterococcus faecium in food and beverage samples.
Componentes
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Aztreonam 37.5mg
Cephalexin 25mg
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)