Merck
01191
Sigma-Aldrich
N-Acetylhomopiperazine
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
1-Acetylhexahydro-1H-1,4-diazepine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
142.20
Beilstein/REAXYS Number:
606764
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.510
density
1.077 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N1CCCNCC1
InChI
1S/C7H14N2O/c1-7(10)9-5-2-3-8-4-6-9/h8H,2-6H2,1H3
InChI key
TWJPZMYNUBAUGA-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)