28-3660
Sodium peroxide
SAJ first grade, ≥90.0%
Sinónimos:
Sodium superoxide
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
Ensayo
≥90.0%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
disponibilidad
available only in Japan
mp
460 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
Clave InChI
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?