Merck
SF1UKB
Roche
KAPA SYBR® FAST One-Step
suitable for RT-PCR, 2 ×, Universal
Sinónimos:
SYBR, qPCR
About This Item
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.55
Quality Level
usage
sufficient for 100 reactions
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 500 reactions
shelf life
≤6 mo.
feature
dNTPs included: no
hotstart: no
packaging
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4650)
kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4652)
kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4651)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
2 ×
technique(s)
RT-PCR: suitable
qPCR: suitable
input
purified DNA
compatibility
for use with Agilent Mx3000P
for use with Agilent Mx3005P
for use with Agilent Mx4000
for use with Applied Biosystems® 5700
for use with Applied Biosystems® 7000
for use with Applied Biosystems® 7300
for use with Applied Biosystems® 7500
for use with Applied Biosystems® 7700
for use with Applied Biosystems® 7900HT
for use with Applied Biosystems® ViiA 7
for use with QuantStudio
for use with StepOne
for use with StepOnePlus
detection method
SYBR® Green
storage temp.
−20°C
General description
Los kits para qRT-PCR en una etapa KAPA SYBR FAST están diseñados para conseguir un rendimiento óptimo en estrictas condiciones de reacción qRT-PCR, exhibiendo notables mejoras en la sensibilidad, la especificidad, la eficiencia de la reacción y la fluorescencia. El kit está optimizado para la cuantificación rápida del ARN en una etapa y un tubo, reduciendo así la variación y la contaminación experimental con un cómodo protocolo de PCR cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR).
Los kits para qRT-PCR en una etapa KAPA SYBR FAST contienen la transcriptasa inversa M-MuLV, un inhibidor de la ARNasa y una nueva ADN polimerasa obtenida por evolución dirigida.
Application
KAPA SYBR® FAST One-Step
  • Análisis de la expresión génica.
  • Detección de genes presentes en pocas copias
  • Investigación de validación de micromatrices miRNA
  • Validación de la atenuación génica
  • PCR con transcripción inversa cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR)
  • Investigación de RNAi y el miRNA
Features and Benefits
Aumento de la señal y la eficiencia de la reacción
  • Eficiencias de amplificación uniformemente más elevadas para una qPCR precisa.
  • Valores de fluorescencia superiores, de Cq anteriores y mejores eficiencias de reacción.
Amplifica una amplia variedad de longitudes específicas.
  • Rendimiento robusto e independiente del tamaño del amplicón.
  • Mayor sensibilidad y reproducibilidad
  • Interrogación precisa en una amplia variedad de concentraciones de muestras de ARN.
Notas rápidas:
  • Este kit contiene el tipo natural de la M-MuLV y una enzima diseñada mediante ingeniería genética optimizada para qPCR utilizando el colorante químico SYBR Green I.
  • La mezcla maestra 2X contiene un tampón patentado. Junto con la nueva enzima, esto mejora la eficiencia de amplificación de dianas ricas en GC y en AT.
  • Utilice sólo celadores específicos de gen para la qRT-PCR en una etapa.
  • Se consigue una síntesis óptima del ADNc a 42°C durante 5 minutos.
  • Bastan 3 minutos a 95°C para la inactivación de la RT y la activación de la ADN polimerasa.
  • Para el ciclado en 3 etapas, utilice 20 segundos para hibridación del cebador y 1 segundo para la extensión/adquisición de los datos a 72°C.
  • No hay que superar los volúmenes de reacción de 25 μl.
Quality
Todos los componentes del kit son sometidos a un estricto control de calidad funcional, carecen de actividad exonucleasa y endonucleasa contaminante detectable y cumplen estrictos requisitos con respecto a la contaminación del ADN.
Preparation Note
Asegúrese siempre de que los componentes se han descongelado por completo y se han mezclado bien antes de usarlos. Puede que la mezcla maestra para qPCR KAPA SYBR® FAST (2X) no llegue a solidificar al congelarse aunque se conserve a -20°C. La mezcla KAPA RT es sensible a la temperatura. Debe conservarse a -20°C y mantenerse en hielo durante su utilización.
El colorante SYBR Green I contenido en la mezcla maestra para qPCR KAPA SYBR FAST (2X) y los colorantes ROX/fluoresceína (dependiendo de la configuración del kit) son sensibles a la luz. La exposición a la luz directa durante un tiempo prolongado producirá pérdida de intensidad de la señal fluorescente.
La mezcla maestra para qPCR KAPA SYBR FAST (2X) es estable durante 30 ciclos de congelación-descongelación. Asegúrese de que todos los reactivos se conservan protegidos de la luz a -20°C cuando no se estén utilizando. Cuando están protegidos de la luz, los reactivos son estables en oscuridad a 4°C al menos durante una semana y pueden conservarse a esta temperatura para el uso a corto plazo, siempre que no se contaminen con microbios o nucleasas.
Other Notes
Para uso exclusivo en investigación. No indicado para procedimientos diagnósticos.
Legal Information
Applied Biosystems is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
QuantStudio is a trademark of IROA Technologies LLC
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
StepOne is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
StepOnePlus is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • KAPA RT Mix
  • dUTP
  • KAPA SYBR® FAST DNA Polymerase
  • reaction buffer
  • dNTPs
  • SYBR® Green I dye
  • MgCl2 2.5 mM
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yuxi Zhang et al.
Cell chemical biology, 24(4), 471-480 (2017-04-04)
Stimulating autophagy is a promising therapeutic strategy for slowing the progression of neurodegenerative disease. Neurons are insensitive to current approaches based on mTOR inhibition for activating autophagy, and instead may rely on the Parkinson's disease-associated proteins PINK1 and PARKIN to activate
Zharko Daniloski et al.
Cell, 184(1), 92-105 (2020-11-05)
To better understand host-virus genetic dependencies and find potential therapeutic targets for COVID-19, we performed a genome-scale CRISPR loss-of-function screen to identify host factors required for SARS-CoV-2 viral infection of human alveolar epithelial cells. Top-ranked genes cluster into distinct pathways
Federica Fontana et al.
Cell reports, 32(2), 107883-107883 (2020-07-16)
The formation of cardiac valves depends on mechanical forces exerted by blood flow. Endocardial cells lining the interior of the heart are sensitive to these stimuli and respond by rearranging into luminal cells subjected to shear stress and abluminal cells
Artículos
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.