11449451910
Roche
DNA Molecular Weight Marker VIII, DIG-labeled
pkg of 500 μL (10 μg/ml), solution, 10 μg/mL
Sinónimos:
DNA marker
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solution
Nivel de calidad
envase
pkg of 500 μL (10 μg/ml)
fabricante / nombre comercial
Roche
características de los productos alternativos más sostenibles
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
10 μg/mL
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Size Range: 19 to 1114 bp
Secuencia
Note: Fragment lengths are derived from computer analysis of the DNA sequence. Depending on the size range of the marker, the smallest fragments will only be visible on overloaded gels.
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.