Documentos clave
WBLUC0020
Millipore
Immobilon® Classico Western HRP substrate
Western blotting, dot/slot blotting
About This Item
UNSPSC Code:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
product name
Sustrato de HRP para Western Immobilon Classico, 20 ml, Western blotting, dot/slot blotting
conjugate
peroxidase conjugate
Quality Level
packaging
pkg of 20 mL
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
membrane area
200 cm2 , membrane coverage
detection method
chemiluminescent
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Reactivo quimioluminiscente para detección de HRP premezclado, listo para usar
Application
Inmunotransferencia Western (inmunoelectrotransferencia), transferencia por hoyos/ranuras
Para uso en inmunotransferencias.
Packaging
Una botella para 200 cm2
Quality
El reactivo se ha adaptado para optimizar el intervalo y la sensibilidad de detección utilizando varios anticuerpos en los análisis de inmunotransferencia western.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 4°C desde la fecha de envío. Contiene peróxido de hidrógeno. Úsese en lugares bien ventilados.
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Artículos
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.