Documentos clave
TMS-013
Sigma-Aldrich
Suero fetal bovino
US Origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
FBS, FCS, Fetal Calf Sera, Fetal Calf Serum, Fetal bovine Sera, sera, serum
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
bovine fetus
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; sterile-filtered
Línea del producto
FBS Classic
Formulario
liquid
composición
hemoglobin, ≤25 mg/dL
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
origen
USA origin
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
mycoplasma, passes test
virus, tested negative
<10 EU/mL endotoxin
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
El suero fetal bovino (FBS) es el suplemento de crecimiento celular ideal y generalmente preferido sobre otros tipos de suero para cultivo celular. Sus elevados niveles de nutrientes y su combinación óptima de factores de crecimiento hacen del suero fetal bovino el promotor del crecimiento celular más efectivo prácticamente para cualquier sistema de cultivo celular. Además, el contenido significativamente menor de anticuerpos en comparación con los sueros de adultos y de recién nacidos reduce al mínimo el riesgo de reacción cruzada de los anticuerpos con las células del cultivo.
Este suero procede de sangre asépticamente recogida en mataderos de los Estados Unidos de Norteamérica aprobados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Este suero se procesó asépticamente y se esterilizó mediante filtración en los Estados Unidos. El país de origen de la sangre cruda (origen de la vaca donante) es los Estados Unidos. Cada lote se esteriliza mediante filtración y se comprueba la presencia de micoplasmas, endotoxinas y virus. Existe un certificado de análisis a disposición de los interesados.
Aplicación
En FBS convencional con origen en EE.UU. y no se ha inactivado por calor ni por radiación gamma.
Calidad
Véase la cofa específica de lote para completar las especificaciones del ensayo:
Uso para cultivo celular general con líneas celulares comunes.
Concentración de hemoglobina: <25,0 mg/dl
Ensayo de esterilidad: Pasa
Pruebas de micoplasmas: Pasa
Nivel de endotoxinas: <10 UE/ml
Negativo para BVD, PI3, IBR, adenovirus bovino 3, adenovirus bovino 5, BRSV, virus REO, rabia y lengua azul
Origen: Estados Unidos
Almacenamiento y estabilidad
El FBS congelado debe conservarse a -20ºC hasta la fecha de caducidad.
Nota de análisis
  • Analizada la presencia de endotoxinas y hemoglobina
  • Analizada la presencia de bacterias, virus y micoplasmas.
  • Triple filtración con membrana de 0,1 micras en condiciones asépticas
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se especifique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
Protocolos
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Contenido relacionado
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Explore nuestra gama de suero bovino fetal (FBS) y determine el FBS adecuado para sus requisitos y presupuesto de laboratorio. Solicite una muestra de suero.
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.