Documentos
SCT057
Sigma-Aldrich
Colorante de células vivas termosensible BioTracker ERthermAC
Sinónimos:
sonda de adquisición de imágenes de células vivas
About This Item
UNSPSC Code:
12171501
NACRES:
NA.32
technique(s)
cell based assay: suitable
General description
Se ha demostrado que el tejido adiposo pardo (BAT) está presente en recién nacidos humanos, lactantes pequeños y en adultos. La estimulación del gasto energético del BAT se considera un nuevo posible tratamiento dirigido a tratar la obesidad y la diabetes, y existe un creciente interés por el descubrimiento de nuevos mecanismos y sustancias para este fin. Sin embargo, para facilitar el desarrollo de terapias innovadoras, es esencial disponer de técnicas de medición de la función característica del BAT.
El colorante de células vivas termosensible BioTracker ERthermAC es un nuevo colorante basado en BODIPY que es capaz de obtener imágenes de la producción de calor en adipocitos pardos individuales. Las características del colorante, como su pequeño tamaño, su excelente absorción celular, baja citotoxicidad y robusta fotoestabilidad, lo hacen muy biocompatible. Los datos obtenidos con este colorante son comparables con los obtenidos por métodos convencionales de medición de la despolarización mitocondrial, el consumo de oxígeno y las tasas de acidificación extracelular, y con las mediciones de potencia térmica obtenidas con el calScreener.
Propiedades espectrales:
  • Absorción: 565 nm
  • Emisiones: 590 nm (naranja/rojo) en mitocondrias polarizadas
  • Emisiones: 527 nm (verde) en mitocondrias despolarizadas
Referencias bibliográficas:
Kriszt R et al. Optical visualization of thermogenesis in stimulated single-cell brown adipocytes. Sci Rep. 2017 May 3;7(1):1383.
Application
Aplicación: obtención de imágenes fluorescentes de células vivas
Colorante termosensible de obtención de imágenes de células vivas para visualizar la producción de calor en adipocitos marrones.
Quality
Pureza: ≥98% confirmado por HNMR, LC-MS y HPLC y análisis elemental
Masa molar: 541,28 g/mol
Other Notes
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados
Legal Information
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c