Documentos clave
OX0165
Millipore
Oleic Acid
OmniPur® Grade
Sinónimos:
OmniPur® Oleic Acid, Octadecenoic Acid, 9-Octadecenoic Acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
282.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Número índice de la CE:
204-007-1
presión de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Formulario
liquid
bp
360 °C/1013 hPa
mp
16 °C
temperatura de transición
flash point 180 °C
densidad
~0.89 g/cm3 at 20 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9+
Clave InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Nota de análisis
Acid value196-204Congealing temperature10°C maxDescriptionTo pass testIodine value85-95Mineral acidsTo pass testNeutral fat or mineral oilTo pass testResidue after ignition0.01% maxSolubilityTo pass test
Información legal
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1