MABS2267
Anti-ANT1/SLC25A4 Antibody, clone IF3F11
Sinónimos:
ADP/ATP carrier protein 1, ADP/ATP carrier protein, heart/skeletal muscle isoform T1, ADP/ATP translocase 1, Adenine nucleotide translocator 1, Solute carrier family 25 member 4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
IF3F11, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 33.06 kDa
observed mol wt ~33 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 100
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
secuencia del epítopo
Internal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... SLC25A4(291)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in Human heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected ANT1/SLC25A4 in Human heart tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected ANT1/SLC25A4 in Human skeletal muscle and Human brain tissue extracts.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ANT1/SLC25A4 in Western Blotting applications (Lu, Y-W., et al. (2017). Mol Biol Cell. 28(11):1489-1500; Acoba, M.G., et al. (2021). Cell Rep. 34(11):108869).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable