Documentos clave
Z413887
Sigma-Aldrich
Aldrich® reducing adapter
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 34/45
Sinónimos:
glass adapter, glass adapters
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 1,921.00
MXP 1,921.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 1,921.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
MXP 1,921.00
Check Cart for Availability
Junta
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS34/45
Categorías relacionadas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)