MAB570
Anti-Heparin Antibody, clone A7.10
clone A7.10, Chemicon®, from mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
A7.10, monoclonal
reactividad de especies
mouse
no debe reaccionar con
pig
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
isotipo
IgG2b
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Hdgf(15191)
Especificidad
Aplicación
1.0 x 10-11 M.) Suggested concentration 1-10 μg/mL.
Inhibits the formation of heparin accelerated thrombin-antithrombin complex formation in vitro.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable