Documentos
MAB413
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-interferón-α, clon ST126
ascites fluid, clone ST126, Chemicon®
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
clone
ST126, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
neutralization: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Specificity
Subespecie de interferón alfa humano. Distingue entre subespecies de interferón alfa humano. Se puede utilizar para detectar oligómeros de interferón.
Immunogen
Interferón-alfa humano
Application
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
El anticuerpo anti-interferón-α, clon ST126, detecta el nivel de interferón-α, y se ha publicado y validado para utilizar en NEUT.
Neutraliza la actividad anti-vírica del interferón.
Diluya con tampón a pH 7,5-8,0 hasta los volúmenes de trabajo deseados. El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo finales. Para una dilución mayor, utilice un medio que contenga proteínas u otro medio estabilizador.
Subcategoría de investigación
Citocinas y receptores de citocinas
Physical form
Líquido, sin conservantes.
Storage and Stability
Conservar a -20°C durante un máximo de 12 meses.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Monoclonal antibodies that distinguish between subspecies of human interferon-alpha and that detect interferon oligomers.
Shearer, M, et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 133, 3096-3101 (1984)
Marlena M Westcott et al.
Journal of virology, 89(15), 7944-7954 (2015-05-23)
Oncolytic viruses (OV) preferentially kill cancer cells due in part to defects in their antiviral responses upon exposure to type I interferons (IFNs). However, IFN responsiveness of some tumor cells confers resistance to OV treatment. The human type I IFNs