MAB011-A/13
Anti-Apolipoprotein A-I Antibody, clone A/13
clone A/13, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
ApoAI
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
A/13, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... APOA1(335)
Especificidad
AFFINITY CONSTANT: 8 x 10E9 L/mol
Inmunógeno
Aplicación
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Metabolism
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable