FCMAB250A4
Milli-Mark® Anti-Bcl-2 Antibody, Alexa Fluor™488, clone AW604
clone AW604, Milli-Mark®, from mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
AW604, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Milli-Mark®
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BCL2(596)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Jurkat Cells
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable