Documentos clave
CX1057
Supelco
Cloroformo
anhydrous, septum-sealed bottle DriSolv
Sinónimos:
Triclorometano, Tricloruro de metilidino
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CHCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
119.38
Beilstein:
1731042
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
200-663-8
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
4.1 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
solubilidad
8.7 g/L
densidad
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Condiciones de envío
ambient
cadena SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Stabilized with AlkeneDriSolv solvents are packed under Nitrogen and sealed with a septum.
anhydrous, septum-sealed bottle DriSolv
Nota de análisis
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue3ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testIdentity (IR-spectrum)ConformsWater (H2O)50ppm max
Información legal
DRISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1