Documentos
CPDI000S1
Milli-Q
Módulo de purificación DI-PAK®
Small: L - 12.7 cm, For the production of de-ionized water
Sinónimos:
DI-PAK® StartPak 1 (pequeño)
About This Item
UNSPSC Code:
41104202
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
material
polypropylene and polyethylene
Quality Level
feature
removal of volatile organic compound
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
VOC-Pak®
parameter
(Resistivity at 18.2 MΩ.cm at 25 °C)
effective L
12.7 cm
impurities
<5 ppb TOC
compatibility
for use with AFS®
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Plus
for use with Milli-Q® Synthesis
for use with Q-POD® Element
for use with RiOs-DI® Clinical
for use with RiOs Large
for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
shipped in
ambient
General description
CPDI000S1 DI-PAK® StartPak 1 (pequeño) es adecuado para la producción de agua desionizada con una resistividad > 1 MΩ.cm cuando se alimenta con agua potable del grifo. Se utilizan resinas de intercambio iónico para llevar a cabo la purificación. Se emplea una capa delgada de carbono activado para eliminar el cloro libre, así como algunos contaminantes orgánicos.
Application
CPDI000S1 DI-PAK® StartPak 1 (pequeño) se utiliza en la preparación de agua desionizada en experimentos, como entre otros, la generación de la atmósfera de vapor en el aparato de tratamiento térmico para producir un adsorbente de AC de gran superficie y la purificación de los medios de cultivo celular.
Features and Benefits
  • Utiliza filtración de profundidad y tecnologías de intercambio iónico.
  • Adsorbente: carbón activado impregnado de plata (AC).
  • Fuente del agua de alimentación: agua del grifo.
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DI-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Super-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VOC-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Kelen J R da Costa et al.
Cell and tissue research, 376(2), 221-231 (2019-01-13)
Testosterone (T) has been suggested as a promising agent in the bone osteointegration when incorporated in a bioceramic/polymer combination for the local application. The objective of this study was to evaluate the activity of a testosterone composite of poly (lactic-co-glycolic