Documentos clave
8.43833
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3-methoxypropane
for synthesis
Sinónimos:
1-Chloro-3-methoxypropane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H9ClO
Número de CAS:
Peso molecular:
108.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número índice de la CE:
252-919-3
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
25 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
205 °C (DIN 51794)
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
<-70 °C
temperatura de transición
flash point 18 °C
densidad
0.999 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
ClCCCOC
InChI
1S/C4H9ClO/c1-6-4-2-3-5/h2-4H2,1H3
Clave InChI
BQLHMMQUVJCTAN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.997 - 1.001
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
64.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
18 °C