Documentos clave
8.41811
Sigma-Aldrich
Copper(I) cyanide
for synthesis
Sinónimos:
Copper(I) cyanide, Cupricin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CCuN
Número de CAS:
Peso molecular:
89.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
208-883-6
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for synthesis
Nivel de calidad
mp
473 °C
densidad
2.92 g/cm3
densidad aparente
750 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cu+].N#[C-]
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;/q-1;+1
Clave InChI
DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Catalytic reduction of nitroaromatic compounds: Copper nanoparticles produced via pulsed laser ablation of Copper(I) cyanide in different solvents show significant catalytic activity for the reduction of toxic nitroaromatic compounds, highlighting its utility in environmental remediation (Begildayeva et al., 2021).
  • Synthesis and spectroscopy of boranes: Research details the facile synthesis of B-Cyanodicarba-closo-dodecaboranes using Copper(I) cyanide, exploring its implications for spectroscopic features and potential applications in boron chemistry (Wingen and Scholz, 2016).
Nota de análisis
Assay of Cu: ≥ 70.5 %
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable