Documentos clave
8.21240
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenylacetic acid
for synthesis
Sinónimos:
4-Methoxyphenylacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
166.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
203-166-4
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥98.0% (acidimetric)
Formulario
powder
bp
138-140 °C/4 hPa
mp
86-88 °C
temperatura de transición
flash point 193 °C
densidad aparente
440 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 83 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
379.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
193 °C