Documentos clave
8.21014
Sigma-Aldrich
[2-(2-Butoxyethoxy)ethyl] acetate
for synthesis
Sinónimos:
[2-(2-Butoxyethoxy)ethyl] acetate, Butyl diglycol acetate, Acetic acid 2-(2-butoxyethoxy)ethyl ester, Diethylene glycol monobutyl ether acetate, Diethylene glycol butyl ether acetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20O4
Número de CAS:
Peso molecular:
204.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
204-685-9
NACRES:
NA.22
bp:
244-250 °C/1013 hPa
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for synthesis
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥98% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
290 °C
potencia
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
5640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.0-5.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
244-250 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
temperatura de transición
flash point 102 °C
densidad
0.98 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CCOCCCC)CCOC(=O)C
InChI
1S/C10H20O4/c1-3-4-5-12-6-7-13-8-9-14-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
Clave InChI
VXQBJTKSVGFQOL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.976 - 0.978
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup