Documentos clave
8.20775
Sigma-Aldrich
Methyl methanesulfonate
for synthesis
Sinónimos:
Methyl methanesulfonate, Methanesulfonic acid methyl ester, MMS
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H6O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
110.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
200-625-0
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.8 hPa ( 59 °C)
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
225 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
203 °C/1013 hPa
mp
20 °C
temperatura de transición
flash point 104 °C
densidad
1.30 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C2H6O3S/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
Clave InChI
MBABOKRGFJTBAE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.298 - 1.299
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Exploring genotoxicity and DNA damage through multiplexing with MILLIPLEX® multiplex genotoxicity assays using Luminex® xMAP® technology enables the high-throughput measurement of phosphorylation levels of multiple proteins simultaneously and reduces sample volume, time, and cost.