Documentos clave
8.18795
Sigma-Aldrich
2-Decanone
for synthesis
Sinónimos:
2-Decanone, Methyl octyl ketone
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
156.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
211-752-6
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
liquid
mp
3 °C
temperatura de transición
flash point 86 °C
densidad
0.82 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O=C(CCCCCCCC)C
InChI
1S/C10H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
Clave InChI
ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.824
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup