Documentos clave
8.18568
Sigma-Aldrich
Undecanoic acid
for synthesis
Sinónimos:
Undecanoic acid, 1-Decanecarboxylic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)9COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
186.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
203-964-2
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
solid
lim. expl.
0.6 % (v/v)
bp
284 °C/1013 hPa
mp
26-29 °C
temperatura de transición
flash point >112 °C
solubilidad
insoluble 0.05 g/L
densidad
0.89 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
233.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 112 °C