Documentos clave
8.14675
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopentene-1-one
for synthesis
Sinónimos:
2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopentene-1-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
112.13
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
201-303-2
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
crystals
mp
104-107 °C
temperatura de transición
flash point 100 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-2-3-5(7)6(4)8/h8H,2-3H2,1H3
Clave InChI
CFAKWWQIUFSQFU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 104 °C
Melting range (upper value): ≤ 107 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C