70239-M
His•Bind® Purification Kit
Sinónimos:
IMAC, Protein purification
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Novagen®
Nivel de calidad
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Includes HIS-BIND® resin, HIS-BIND® buffer kit and chromatography columns.
- Solutions are included for Ni2+ charging, binding, washing, and elution.
- Columns are pre-packed with 1.25 ml bed volume of Ni2+-charged HIS-BIND resin.
Componentes
•1His•Bind Buffer Kit
•pkg/4Chromatography Columns
Advertencia
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
respiratory tract irritation
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
86.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
30 °C