Documentos clave
6.09990
Supelco
Nitrato de plata solution
c(AgNO3 )= 0.1 mol/ l (0.1N), concentrate for preparing 0.5 L volumetric solution for titration, Titrisol®
Sinónimos:
Silver nitrate solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
AgNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
169.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Nombre del producto
Nitrato de plata solution, for 500 ml c(AgNO3 )= 0.1 mol/ l (0.1N) Titrisol
Formulario
solution
cadena SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Antibacterial polymeric vesicles: A novel method for the in situ fabrication of silver nanoparticle-decorated polymeric vesicles was developed using silver nitrate, indicating significant antibacterial properties suitable for various biomedical applications (Zhang et al., 2024).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable