Merck
28021-U
Supelco
Tapones de goma Thermogreen® LB-2, discos sólidos
diam. 9 mm ( 11/32 in.), pkg of 50 ea
Seleccione un Tamaño
50 EA
MXP 3,140.00
MXP 3,140.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
MXP 3,140.00
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.54
MXP 3,140.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
envase
pkg of 50 ea
Diámetro
9 mm ( 11/32 in.)
compatibilidad
for use with Varian CP-1177
Descripción general
An improved version over the original Thermogreen LB-1 septa.
  • Extremely low bleed over a wide range of inlet temperatures (100 °C to 350 °C)
  • Already conditioned, ready to use
  • Easier needle penetration and high puncture tolerance (ideal for autosamplers)
  • Rubber formulation exclusive to Supelco
Información legal
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)