569398
Stearic Acid
Sinónimos:
Stearic Acid, Octadecanoic Acid
About This Item
Productos recomendados
descripción
Merck USA index - 14, 8804
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
impurezas
≤0.5% saponifiable substance, as methyl ester
color
white
solubilidad
ethanol: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
Clave InChI
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Advertencia
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
392.0 °F - Cleveland open cup
Punto de inflamabilidad (°C)
200 °C - Cleveland open cup