567735
Sphingosylphosphoryl-choline
SPC is the deacylated derivative of sphingomyelin known to accumulate in neuropathic Niemann-Pick disease type A.
Sinónimos:
Sphingosylphosphoryl-choline, SPC, lyso-Sphingomyelin
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
color
white
solubilidad
chloroform/methanol (2:1): 1 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](N)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C23H49N2O5P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)22(24)21-30-31(27,28)29-20-19-25(2,3)4/h17-18,22-23,26H,5-16,19-21,24H2,1-4H3/b18-17+/t22-,23+/m0/s1
Clave InChI
JLVSPVFPBBFMBE-HXSWCURESA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
A potent mitogen
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Dettbarn, C., et al. 1995. Brain Res.669, 79.
Seufferlein, T. and Rozengurt, E. 1995. J. Biol. Chem. 270, 24343.
Seufferlein, T. and Rozengurt, E. 1995. J. Biol. Chem. 270, 24334.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable