5.04293
SRPK Inhibitor, SRPIN340
Sinónimos:
SRPK Inhibitor, SRPIN340, N-(2-Piperidin-1-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl)isonicotinamide, Serine-Arginine-Rich Protein Kinase Inhibitor, SR Protein Kinase Inhibitor, SR Protein Phosphorylation Inhibitor 340, (SRPIN)340
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
light beige
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cc(c(cc1)N3CCCCC3)NC(=O)c2ccncc2
InChI
1S/C18H18F3N3O/c19-18(20,21)14-4-5-16(24-10-2-1-3-11-24)15(12-14)23-17(25)13-6-8-22-9-7-13/h4-9,12H,1-3,10-11H2,(H,23,25)
Clave InChI
DWFGGOFPIISJIT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Nowak, D.G., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 5532.
Fukuhara, T., et al. 2006. Proc. Natl. Acad. Sci. USA103, 11329.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable