Documentos clave
494105
Sigma-Aldrich
Neuroprotectant, OBA-09
A brain-permeable ester of pyruvate and salicylic acid that exhibits anti-oxidative and anti-excitotoxic properties.
Sinónimos:
Neuroprotectant, OBA-09
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8O5
Número de CAS:
Peso molecular:
208.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C(C)=O)OC1=CC=CC=C1C(O)=O
Descripción general
A brain-permeable ester of pyruvate and salicylic acid that exhibits anti-oxidative and anti-excitotoxic properties.
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Otras notas
Kim, S.W., et al. 2011. Mol. Pharmacol.79, 220.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable