487957
NOC-18
A nitric oxide (NO) donor similar to NOC-5, NOC-7 and NOC-12 but with an enhanced half-life.
Sinónimos:
NOC-18, DETA/NO, 2,2ʹ-(Hydroxynitrosohydrazino) bis-ethanamine, DETA NONOate, DETA/NO, 2,2ʹ-(Hydroxynitrosohydrazino)bis-ethanamine, DETA NONOate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
white
solubilidad
PBS, pH 7.4: 100 mg/mL
10 mM NaOH: soluble
water: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C4H13N5O2/c5-1-3-8(4-2-6)9(11)7-10/h11H,1-6H2/p+2
Clave InChI
HMRRJTFDJAVRMR-UHFFFAOYSA-P
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Shibuta, S., et al. 1995. Neurosci. Lett. 187, 103.
Shimaoka, M., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 209, 519.
Diodati, J.G., et al. 1993. J. Cardiovasc. Pharmacol. 22, 287.
Hrabie, J.A., et al. 1993. J. Org. Chem. 58,1472.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13