407952
Ionomycin, Calcium Salt, Streptomyces conglobatus
Ionomycin, Calcium Salt, Streptomyces conglobatus, CAS 56092-82-1, is useful in cell activation experiments when calcium dose-response data are not required.
Sinónimos:
Ionomycin, Calcium Salt, Streptomyces conglobatus
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C41H71O9.Ca/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42;/h11,13,24-33,36-37,39,42,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47);/q-1;+2/p-1/b13-11+;/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33+,36+,37-,39-,40+,41+;/m1./s1
Clave InChI
RULWQOBWZOQCOY-SQNLDGQHSA-M
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Useful in cell activation experiments
Envase
Advertencia
Otras notas
Lee, H.C. 1993. J. Biol. Chem.268, 293.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable