1.42022
Sulfobutylether-β-Cyclodextrin sodium salt
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Betadex Sulfobutyl ether sodium; SBEBCD; SBE-β-CD, Sulfobutylether-β-Cyclodextrin sodium salt EMPROVE EXPERT Ph Eur,NF
About This Item
Agency
NF
Ph. Eur.
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Formulario
powder
aplicaciones
liquid formulation
parenterals
solubility enhancement
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Aplicación
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.