Documentos clave
1131158
Millipore
ProSep®-vA High Capacity 1 x 2 mL
Antibody purification
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011308
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Prosep®
técnicas
protein purification: suitable
tamaño de partícula
74-125 μm
Información legal
PROSEP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable