Documentos clave
05-599
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-E1A (Ad2/ Ad5), clon M73
clone M73, Upstate®, from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
M73, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Especificidad
tres productos de los genes E1A de los adenovirus (Ad) 2 y 5
Inmunógeno
Proteína de fusión trpE-Ad2 E1A aislada de E. coli
Aplicación
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Detección de E1A (Ad2/Ad5) con el anticuerpo anti-E1A (Ad2/Ad5), clon M73 (anticuerpo monoclonal de ratón), que se ha demostrado que funciona en IP, WB, ICC.
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Calidad
Evaluada de manera habitual por inmunotransferencia en lisados RIPA de células HEK293
Descripción de destino
36-50kDa
Forma física
Cromatografía en proteína A
Fosfato sódico 0,05 M, pH 7,4, azida sódica 0,1 % y gelatina al 0,2 %
Presentación: Purificada
Almacenamiento y estabilidad
1 año a 4°C
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Positive and negative effects of adenovirus type 5 helper functions on adeno-associated virus type 5 (AAV5) protein accumulation govern AAV5 virus production.
Nayak, R; Pintel, DJ
Journal of virology null
David F Bodenstein et al.
Stem cell research & therapy, 14(1), 202-202 (2023-08-15)
Mitochondrial dysfunction is involved in several diseases ranging from genetic mitochondrial disorders to chronic metabolic diseases. An emerging approach to potentially treat mitochondrial dysfunction is the transplantation of autologous live mitochondria to promote cell regeneration. We tested the differential filtration-based
Vibhu Prasad et al.
ACS infectious diseases, 3(6), 398-405 (2017-04-25)
Human adenoviruses (HAdVs) infect respiratory, gastrointestinal, and urinary tracts and give rise to eye infections and epidemic keratoconjunctivitis (EKC). They persist in lymphoid tissue and cause morbidity and mortality in immunocompromised people. Treatments with significant postexposure efficacy are not available.
E Harlow et al.
Journal of virology, 55(3), 533-546 (1985-09-01)
Hybridomas secreting monoclonal antibodies specific for the adenovirus early region 1A (E1A) proteins were prepared from BALB/c mice immunized with a bacterial trpE-E1A fusion protein. This protein is encoded by a hybrid gene that joins a portion of the Escherichia
Eiji Toyoda et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 27, 30-30 (2008-08-23)
To develop a novel therapeutic strategy for human pancreatic cancer using a midkine promoter-based conditionally replicating adenovirus. We examined midkine mRNA expression and midkine protein expression by seven human pancreatic cancer cell lines (AsPC-1, BxPC-3, CFPAC-1, HPAC, MIAPaCa-2, PANC-1, and