Documentos clave
N-086
Supelco
2,5-Dimethoxy-4-nitrophenethylamine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
2C-N hydrochloride solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N2O4 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
262.69
Código UNSPSC:
41116107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland)
concentración
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C10H14N2O4.ClH/c1-15-9-6-8(12(13)14)10(16-2)5-7(9)3-4-11;/h5-6H,3-4,11H2,1-2H3;1H
Clave InChI
HBLKZKZKVLJMNC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2C-N, or 2,5-Dimethoxy-4-nitrophenethylamine, is a psychedelic drug and phenethylamine of the 2C series. Sold under the street name 2C-N, this designer drug produces vivid visual hallucinations similar to those of LSD. This certified solution standard is suitable as a starting material for calibrators or controls in phenethylamine testing methods by GC/MS or LC/MS for applications in clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)