Merck
T-084
Supelco
2,5-Dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H21NO2S · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
291.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Características
(Snap-N-Spike®)
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base)
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NCCC1=C(OC)C=C(SCCC)C(OC)=C1.Cl
InChI
1S/C13H21NO2S.ClH/c1-4-7-17-13-9-11(15-2)10(5-6-14)8-12(13)16-3;/h8-9H,4-7,14H2,1-3H3;1H
Clave InChI
AHZKNSBEESCMGM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A certified solution standard suitable for 2C amine testing methods by GC/MS or LC/MS for applications in clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing. 2C-T-7 is a psychedelic phenethylamine related to the 2C family of recreational drugs such as 2C-T-4, 2C-B, 2C-E, and 2C-I. Hallucinogenic effects of the drug often last from 8 to 15 hours after dosing. The designer drug is sold under street names including Blue Mystic and 7th Heaven.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)